1-(4-氯苯基)-3-甲基-2-吡唑啉-5-酮 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
C0953-25G
C0953-500G
TCIAC0953-25GEA
0
CNY
TCIAC0953-25G
TCIAC0953-500G
1-(4-氯苯基)-3-甲基-2-吡唑啉-5-酮 ≥98.0% (通过滴定分析)
1-(4-氯苯基)-3-甲基-2-吡唑啉-5-酮
分子式:
C₁₀H₉ClN₂O |
MDL编号:
MFCD00043814 CAS号: 13024-90-3 EINECS: 235-884-9 |
产品技术规格
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 167.0 to 171.0 deg-C |