羰苄氧基-L-缬氨酸 ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Synonyms:
N-苄氧羰基-L-缬氨酸, Z-Val-OH, Z-L-缬氨酸
C0761-25G
C0761-5G
TCIAC0761-25GEA
0
CNY
TCIAC0761-25G
TCIAC0761-5G
羰苄氧基-L-缬氨酸 ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
羰苄氧基-L-缬氨酸
分子式:
C₁₃H₁₇NO₄ 分子量: 251.3 g/mol |
MDL编号:
MFCD00008922 CAS号: 1149-26-4 EINECS: 214-562-1 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 99.0 area% |
Optical purity (LC) | min. 98.0 ee% |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |
Melting point | 59.0 to 62.0 deg-C |