Z-Leu-OH ≥96.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Synonyms: N-苄氧羰基-L-亮氨酸, N-Cbz-L-亮氨酸, Z-L-亮氨酸
C0739-25G C0739-5G
TCIAC0739-25GEA 0 CNY
TCIAC0739-25G TCIAC0739-5G
Z-Leu-OH ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Z-Leu-OH
分子式: C₁₄H₁₉NO₄
分子量: 265.31 g/mol
MDL编号: MFCD00026494
CAS号: 2018-66-8
EINECS: 217-960-3
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D -15.0 to -18.0 deg (C=5, EtOH)