Z-L-丙氨酸 ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Synonyms: 苄氧羰基-L-丙氨酸, Z-Ala-OH
C0633-10G C0633-25G
TCIAC0633-10GEA 0 CNY
TCIAC0633-10G TCIAC0633-25G
Z-L-丙氨酸 ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Z-L-丙氨酸
分子式: C₁₁H₁₃NO₄
分子量: 223.23 g/mol
MDL编号: MFCD00002640
CAS号: 1142-20-7
EINECS: 214-532-8
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 84.0 to 87.0 deg-C