N-CBZ-L-天冬氨酸 ≥99.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
C0629-25G C0629-5G
TCIAC0629-25GEA 0 CNY
TCIAC0629-25G TCIAC0629-5G
N-CBZ-L-天冬氨酸 ≥99.0% (通过滴定分析)
N-CBZ-L-天冬氨酸
分子式: C₁₂H₁₃NO₆
MDL编号: MFCD00002719
CAS号: 1152-61-0
EINECS: 214-568-4
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 117.0 to 122.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +9.0 to +10.0 deg (C=7, AcOH)