Diethyl-1,2-cyclohexanedicarboxylate ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI
C0476-25G C0476-500G
TCIAC0476-25GEA 0 CNY
TCIAC0476-25G TCIAC0476-500G
Diethyl-1,2-cyclohexanedicarboxylate ≥95.0% (通过GC)
Diethyl-1,2-cyclohexanedicarboxylate
分子式: C₁₂H₂₀O₄
沸点: 135°C
MDL编号: MFCD00029449
CAS号: 10138-59-7
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %