Butyl crotonate ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
C0417-25ML C0417-500ML
TCIAC0417-25MLEA 0 CNY
TCIAC0417-25ML TCIAC0417-500ML
Butyl crotonate ≥97.0% (通过GC)
Butyl crotonate
分子式: C₈H₁₄O₂
沸点: 180°C
闪点: 64°C
MDL编号: MFCD00053794
CAS号: 7299-91-4
EINECS: 230-742-2
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %