3-Chlorobutyric acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
C0147-10ML C0147-25ML
TCIAC0147-10MLEA 0 CNY
TCIAC0147-10ML TCIAC0147-25ML
3-Chlorobutyric acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
3-Chlorobutyric acid
分子式: C₄H₇ClO₂
沸点: 112°C
MDL编号: MFCD00020496
CAS号: 1951-12-8
EINECS: 217-771-6
UN号: 3265
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %