N-Chloroacetyl-L-valine ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
C0107-1G C0107-100MG
TCIAC0107-1GEA 0 CNY
TCIAC0107-1G TCIAC0107-100MG
N-Chloroacetyl-L-valine ≥98.0% (通过滴定分析)
N-Chloroacetyl-L-valine
分子式: C₇H₁₂ClNO₃
MDL编号: MFCD00045273
CAS号: 2279-16-5