乙酸锂 98%, extra pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 乙酸
199840010 199842500
ACRO199840010EA 0 CNY
ACRO199840010 ACRO199842500
乙酸锂 98%, extra pure
乙酸锂
分子式: H₃CCOOLi·2H₂O
溶点: 56…58 °C
密度: 1,26 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00066949
CAS号: 6108-17-4
EINECS: 208-914-3
Merck Index: 13,05543
现在订购
产品技术规格
Appearance White Adhering crystalline powder and/or chunks
pH 7.5 to 9.5 (5 % solution)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)