丙二醇单甲醚乙酸酯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 丙二醇一甲醚乙酸酯, 丙二醇甲醚醋酸酯, 乙酸-1-甲氧基-2-丙基酯, MPA, PGMEA
413900010 413900050
ACRO413900010EA 0 CNY
ACRO413900010 ACRO413900050
丙二醇单甲醚乙酸酯 99%
丙二醇单甲醚乙酸酯
分子式: C₆H₁₂O₃
分子量: 132.16 g/mol
沸点: 145.8 °C (1013 hPa)
溶点: –87 °C
密度: 0.96 g/cm³
闪点: 42 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00038500
CAS号: 108-65-6
EINECS: 203-603-9
UN号: 1993
ADR: 3 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4010 to 1.4030 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥98.5 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.02 %