棕榈酸甲酯, Supelco®

供应商: Merck

Synonyms: 软脂酸甲酯, 十六酸甲酯

MQ100

76159-1G 76159-5G
SUPL76159-1GEA 0 CNY
SUPL76159-1G SUPL76159-5G
棕榈酸甲酯, Supelco®
棕榈酸甲酯
分子式: C₁₇H₃₄O₂
分子量: 270.46 g/mol
沸点: 417
溶点: 29.9
密度: 0.8804 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00008994
CAS号: 112-39-0
EINECS: 203-966-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07e2fce1a4cc76b91e7559abfc791ae541b93477&vid=aa6330e4046171e0dcd7616969ad0cdf4e0ec81d&prid=web&clid=SAPDAM

现在订购


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

更多 About VWR