棕榈酸甲酯 95%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 软脂酸甲酯, 十六酸甲酯
414681000 414685000
ACRO414681000EA 0 CNY
ACRO414681000 ACRO414685000
棕榈酸甲酯 95%
棕榈酸甲酯
分子式: C₁₇H₃₄O₂
分子量: 270.46 g/mol
沸点: 417
溶点: 28 °C
闪点: >110 °C
MDL编号: MFCD00008994
CAS号: 112-39-0
EINECS: 203-966-3
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %