Boc-Asp(OtBu)-OH ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
B3935-5G B3935-1G
TCIAB3935-5GEA 0 CNY
TCIAB3935-5G TCIAB3935-1G
Boc-Asp(OtBu)-OH ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
分子式: C₁₃H₂₃NO₆
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00076912
CAS号: 1676-90-0