1,2-双(2-氨基苯氧基)乙烷-N,N,N′,N′-四乙酸 ≥97.0% (通过HPLC)
供应商: TCI
|
Warning
|
B3895-100MG
B3895-1G
TCIAB3895-100MGEA
0
CNY
TCIAB3895-100MG
TCIAB3895-1G
1,2-双(2-氨基苯氧基)乙烷-N,N,N′,N′-四乙酸 ≥97.0% (通过HPLC)
1,2-双(2-氨基苯氧基)乙烷-N,N,N′,N′-四乙酸
分子式:
C₂₂H₂₄N₂O₁₀ 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00036255 CAS号: 85233-19-8 Merck Index: 14,00957 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Chelometric back titration) | min. 90.0 % |