N-Boc-反式-4-羟基-L-脯氨酸甲酯 ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI
B3843-1G B3843-5G
TCIAB3843-1GEA 0 CNY
TCIAB3843-1G TCIAB3843-5G
N-Boc-反式-4-羟基-L-脯氨酸甲酯 ≥95.0% (通过GC)
N-Boc-反式-4-羟基-L-脯氨酸甲酯
分子式: C₁₁H₁₉NO₅
沸点: 132°C
MDL编号: MFCD00076981
CAS号: 74844-91-0