二吡咯烷基(N-琥珀酰亚氨氧基)碳鎓六氟磷酸盐 ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: O-(N-琥珀酰亚胺)-N,N,N′,N′-二吡咯基脲六氟磷酸酯, N,N,N′,N′-双(四亚甲基)-O-(N-琥珀酰亚胺)六氟磷酸脲, HSPyU
B3817-5G B3817-1G
TCIAB3817-5GEA 0 CNY
TCIAB3817-5G TCIAB3817-1G
二吡咯烷基(N-琥珀酰亚氨氧基)碳鎓六氟磷酸盐 ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
二吡咯烷基(N-琥珀酰亚氨氧基)碳鎓六氟磷酸盐
分子式: C₁₃H₂₀F₆N₃O₃P
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00192457
CAS号: 207683-26-9
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C