Boc-Asn(Trt)-OH ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Synonyms: Nα-Boc-Nγ-三苯甲基-L-天冬酰胺
B3789-25G B3789-5G
TCIAB3789-25GEA 0 CNY
TCIAB3789-25G TCIAB3789-5G
Boc-Asn(Trt)-OH ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Boc-Asn(Trt)-OH
分子式: C₂₈H₃₀N₂O₅
分子量: 474.56 g/mol
溶点: 202°C
MDL编号: MFCD00153299
CAS号: 132388-68-2
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -18.0 to -22.0 deg (C=1, methanol)