苯并-1,4-二噁烷-6-羧酸 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
B3764-5G B3764-25G
TCIAB3764-5GEA 0 CNY
TCIAB3764-5G TCIAB3764-25G
苯并-1,4-二噁烷-6-羧酸 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
苯并-1,4-二噁烷-6-羧酸
分子式: C₉H₈O₄
MDL编号: MFCD00463509
CAS号: 4442-54-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc811abf8161a48d967af16a9752088616969f0a&vid=fc811abf8161a48d967af16a9752088616969f0a&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C