9,9-Bis(4-bromophenyl)fluorene ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
B3645-1G B3645-5G
TCIAB3645-1GEA 0 CNY
TCIAB3645-1G TCIAB3645-5G
9,9-Bis(4-bromophenyl)fluorene ≥98.0% (通过GC)
9,9-Bis(4-bromophenyl)fluorene
分子式: C₂₅H₁₆Br₂
MDL编号: MFCD19707068
CAS号: 128406-10-0
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C