叔丁氧基 N-氨基甲酸丙烯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: N-Boc-allylamine, N-(tert-Butoxycarbonyl)allylamine, N-Allylcarbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl allylcarbamate
B3618-25G B3618-5G
TCIAB3618-25GEA 0 CNY
TCIAB3618-25G TCIAB3618-5G
叔丁氧基 N-氨基甲酸丙烯 ≥98.0% (by GC)
叔丁氧基 N-氨基甲酸丙烯
分子式: C₈H₁₅NO₂
分子量: 157.21 g/mol
MDL编号: MFCD00191870
CAS号: 78888-18-3
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C