4-溴-2,2-二苯基丁酸 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
|
Warning
|
B3597-25G
B3597-5G
TCIAB3597-25GEA
0
CNY
TCIAB3597-25G
TCIAB3597-5G
4-溴-2,2-二苯基丁酸 ≥98.0% (通过滴定分析)
4-溴-2,2-二苯基丁酸
分子式:
C₁₆H₁₅BrO₂ |
MDL编号:
MFCD01321300 CAS号: 37742-98-6 EINECS: 253-648-3 |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |