1,3,5-Benzenetrimethanol ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI
B3586-1G B3586-5G
TCIAB3586-1GEA 0 CNY
TCIAB3586-1G TCIAB3586-5G
1,3,5-Benzenetrimethanol ≥95.0% (通过GC)
1,3,5-Benzenetrimethanol
分子式: C₉H₁₂O₃
MDL编号: MFCD01108484
CAS号: 4464-18-0
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C