1,4-Bis(butyryloxy)-2-butene ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI
B3580-5G B3580-25G
TCIAB3580-5GEA 0 CNY
TCIAB3580-5G TCIAB3580-25G
1,4-Bis(butyryloxy)-2-butene ≥95.0% (通过GC)
1,4-Bis(butyryloxy)-2-butene
分子式: C₁₂H₂₀O₄
沸点: 155°C
MDL编号: MFCD07368634
CAS号: 1572-84-5
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %