2,6-双(2-苯并咪唑基)吡啶 ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI
Warning
B3510-1G B3510-5G
TCIAB3510-1GEA 0 CNY
TCIAB3510-1G TCIAB3510-5G
2,6-双(2-苯并咪唑基)吡啶 ≥98.0% (通过HPLC)
2,6-双(2-苯并咪唑基)吡啶
分子式: C₁₉H₁₃N₅
溶点: 353°C
MDL编号: MFCD00134500
CAS号: 28020-73-7
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %