苄基硼酸频哪醇酯 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
B3448-1G B3448-5G
TCIAB3448-1GEA 0 CNY
TCIAB3448-1G TCIAB3448-5G
苄基硼酸频哪醇酯 ≥97.0% (通过GC)
苄基硼酸频哪醇酯
分子式: C₁₃H₁₉BO₂
MDL编号: MFCD05663841
CAS号: 87100-28-5
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %