1,3-Bis(3-hydroxy-3-pentyl)benzene ≥90.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
B3436-25G
B3436-5G
TCIAB3436-25GEA
0
CNY
TCIAB3436-25G
TCIAB3436-5G
1,3-Bis(3-hydroxy-3-pentyl)benzene ≥90.0% (通过GC)
1,3-Bis(3-hydroxy-3-pentyl)benzene
分子式:
C₁₆H₂₆O₂ |
MDL编号:
MFCD14708166 CAS号: 676465-94-4 |
产品技术规格
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 90.0 % |