O-叔丁基-L-苏氨酸 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Synonyms: (2S,3R)-2-Amino-3-(tert-butoxy)butanoic acid, H-Thr(tBu)-OH
B3398-1G B3398-5G
TCIAB3398-1GEA 0 CNY
TCIAB3398-1G TCIAB3398-5G
O-叔丁基-L-苏氨酸 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
O-叔丁基-L-苏氨酸
分子式: C₈H₁₇NO₃
分子量: 175.23 g/mol
溶点: 260°C
MDL编号: MFCD00037766
CAS号: 4378-13-6
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -42.0 to -46.0 deg (C=2, MeOH)