双(乙酰丙酮基)二异丙基钛酸酯 75% in isopropanol (IPA)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: Ti(acac)2OiPr2, 二(乙酰丙酮基)钛酸二异丙酯, TYZOR AA 有机钛酸盐
B3395-25G B3395-500G
TCIAB3395-25GEA 0 CNY
TCIAB3395-25G TCIAB3395-500G
双(乙酰丙酮基)二异丙基钛酸酯 75% in isopropanol (IPA)
双(乙酰丙酮基)二异丙基钛酸酯
分子式: C₁₆H₂₈O₆Ti
闪点: 18°C
MDL编号: MFCD00000031
CAS号: 17927-72-9
EINECS: 241-866-1
UN号: 1219
ADR: 3,II
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Yellow to Orange clear liquid
Concentration (Gravimetric Method) 75.0 to 80.0 w/w%