1-(4-tert-Butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)-1,3-propanedione ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
B3382-100G B3382-25G
TCIAB3382-100GEA 0 CNY
TCIAB3382-100G TCIAB3382-25G
1-(4-tert-Butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)-1,3-propanedione ≥98.0% (通过滴定分析)
1-(4-tert-Butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)-1,3-propanedione
分子式: C₂₀H₂₂O₃
MDL编号: MFCD00210252
CAS号: 70356-09-1
EINECS: 274-581-6
Merck Index: 14,00888
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 81.0 to 87.0 deg-C