Bis[2-(trimethylsilyloxy)ethyleEther ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
B3378-25G
B3378-5G
TCIAB3378-25GEA
0
CNY
TCIAB3378-25G
TCIAB3378-5G
Bis[2-(trimethylsilyloxy)ethyleEther ≥98.0% (通过GC)
Bis[2-(trimethylsilyloxy)ethyleEther
分子式:
C₁₀H₂₆O₃Si₂ 沸点: 87°C |
CAS号:
16654-74-3 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |