二乙酸-1,2-双(苯亚磺酰)乙基钯(II) ≥96.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
|
Danger
|
B3292-1G
B3292-200MG
TCIAB3292-1GEA
0
CNY
TCIAB3292-1G
TCIAB3292-200MG
二乙酸-1,2-双(苯亚磺酰)乙基钯(II) ≥96.0% (通过滴定分析)
二乙酸-1,2-双(苯亚磺酰)乙基钯(II)
分子式:
C₁₆H₁₈O₄PdS₂ 存储条件: Freezer |
MDL编号:
MFCD09842752 CAS号: 858971-43-4 |
产品技术规格
Appearance | Orange to Amber to Dark red powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 96.0 % |