trans-4-(tert-Butoxycarbonylaminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
B3253-25G B3253-5G
TCIAB3253-25GEA 0 CNY
TCIAB3253-25G TCIAB3253-5G
trans-4-(tert-Butoxycarbonylaminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
trans-4-(tert-Butoxycarbonylaminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
分子式: C₁₃H₂₃NO₄
MDL编号: MFCD00673773
CAS号: 27687-14-5
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 137.0 deg-C