Benzyl-2,2,2-Trifluoro-N-phenylacetimidate ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
B3234-5G B3234-1G
TCIAB3234-5GEA 0 CNY
TCIAB3234-5G TCIAB3234-1G
Benzyl-2,2,2-Trifluoro-N-phenylacetimidate ≥98.0% (通过GC)
Benzyl-2,2,2-Trifluoro-N-phenylacetimidate
分子式: C₁₅H₁₂F₃NO
存储条件: Refrigerator
CAS号: 952057-61-3
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %