4-Bromo-3-hydroxy-2-naphthoic acid ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
B3229-25G B3229-5G
TCIAB3229-25GEA 0 CNY
TCIAB3229-25G TCIAB3229-5G
4-Bromo-3-hydroxy-2-naphthoic acid ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
4-Bromo-3-hydroxy-2-naphthoic acid
分子式: C₁₁H₇BrO₃
溶点: 231°C
MDL编号: MFCD00094166
CAS号: 2208-15-3
EINECS: 218-632-2
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %