3-Bromothieno[3,2-b]thiophene ≥94.0% (通过GC)
供应商: TCI
B3226-1G
B3226-200MG
TCIAB3226-1GEA
0
CNY
TCIAB3226-1G
TCIAB3226-200MG
3-Bromothieno[3,2-b]thiophene ≥94.0% (通过GC)
3-Bromothieno[3,2-b]thiophene
分子式:
C₆H₃BrS₂ 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD10000952 CAS号: 25121-83-9 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 94.0 % |