双[1,2-双(二苯基膦基)乙烷]钯(0) ≥96.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
B3224-1G B3224-5G
TCIAB3224-1GEA 0 CNY
TCIAB3224-1G TCIAB3224-5G
双[1,2-双(二苯基膦基)乙烷]钯(0) ≥96.0% (通过滴定分析)
双[1,2-双(二苯基膦基)乙烷]钯(0)
分子式: C₅₂H₄₈P₄Pd
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD00009880
CAS号: 31277-98-2
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 96.0 %