O-叔丁基-L-酪氨酸 ≥98.0% (by HPLC)
供应商: TCI
Synonyms: H-Tyr(tBu)-OH
B3212-1G B3212-5G
TCIAB3212-1GEA 0 CNY
TCIAB3212-1G TCIAB3212-5G
O-叔丁基-L-酪氨酸 ≥98.0% (by HPLC)
O-叔丁基-L-酪氨酸
分子式: C₁₃H₁₉NO₃
分子量: 237.30 g/mol
MDL编号: MFCD00037202
CAS号: 18822-59-8
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -9.0 to -4.0 deg (C=1, 1mol/L HCl)