2-(Bromomethyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥90.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
|
Warning
|
B3199-1G
B3199-5G
TCIAB3199-1GEA
0
CNY
TCIAB3199-1G
TCIAB3199-5G
2-(Bromomethyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥90.0% (通过GC,滴定分析)
2-(Bromomethyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
分子式:
C₇H₁₄BBrO₂ 沸点: 68°C 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD09271779 CAS号: 166330-03-6 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 90.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 90.0 % |