7-Bromo-3-hydroxy-2-naphthoic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
B3180-1G B3180-5G
TCIAB3180-1GEA 0 CNY
TCIAB3180-1G TCIAB3180-5G
7-Bromo-3-hydroxy-2-naphthoic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
7-Bromo-3-hydroxy-2-naphthoic acid
分子式: C₁₁H₇BrO₃
溶点: 262°C
MDL编号: MFCD00137823
CAS号: 1779-11-9
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %