N-Boc-反式-4-氟-L-脯氨酸 ≥96.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
B3177-1G B3177-200MG
TCIAB3177-1GEA 0 CNY
TCIAB3177-1G TCIAB3177-200MG
N-Boc-反式-4-氟-L-脯氨酸 ≥96.0% (通过GC,滴定分析)
分子式: C₁₀H₁₆FNO₄
MDL编号: MFCD06796085
CAS号: 203866-14-2
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 114.0 to 118.0 deg-C