Fmoc-Ser(tBu)-OH ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Synonyms: Fmoc-O-叔丁基-L-丝氨酸
B3168-25G B3168-5G
TCIAB3168-25GEA 0 CNY
TCIAB3168-25G TCIAB3168-5G
Fmoc-Ser(tBu)-OH ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fmoc-Ser(tBu)-OH
分子式: C₂₂H₂₅NO₅
分子量: 383.44 g/mol
MDL编号: MFCD00037127
CAS号: 71989-33-8
EINECS: 276-260-6
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +22.0 to +27.0 deg (C=1, EtOAc)