Fmoc-Glu(OtBu)-OH ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
B3167-25G B3167-5G
TCIAB3167-25GEA 0 CNY
TCIAB3167-25G TCIAB3167-5G
Fmoc-Glu(OtBu)-OH ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
Fmoc-Glu(OtBu)-OH
分子式: C₂₄H₂₇NO₆
MDL编号: MFCD00037135
CAS号: 71989-18-9
EINECS: 276-253-8