Fmoc-Asp(OtBu)-OH ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Synonyms: Fmoc-L-天冬氨酸 4-叔丁酯
B3150-25G B3150-5G
TCIAB3150-25GEA 0 CNY
TCIAB3150-25G TCIAB3150-5G
Fmoc-Asp(OtBu)-OH ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fmoc-Asp(OtBu)-OH
分子式: C₂₃H₂₅NO₆
分子量: 411.5 g/mol
MDL编号: MFCD00037131
CAS号: 71989-14-5
EINECS: 276-251-7
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -22.0 to -27.0 deg (C=1, DMF)