3-溴-2-(溴甲基)丙酸 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: β,β′-二溴异丁酸
B3081-25G B3081-5G
TCIAB3081-25GEA 0 CNY
TCIAB3081-25G TCIAB3081-5G
3-溴-2-(溴甲基)丙酸 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3-溴-2-(溴甲基)丙酸
分子式: C₄H₆Br₂O₂
分子量: 245.90 g/mol
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00010643
CAS号: 41459-42-1
UN号: 3261
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point gt. 98.0 to 103.0 deg-C