三羟甲基丙烷二烯丙基醚 ≥85.0% (通过GC) (contains Mono- and Tri-substituted Product)
供应商: TCI
|
Warning
|
B3003-25G
B3003-500G
TCIAB3003-25GEA
0
CNY
TCIAB3003-25G
TCIAB3003-500G
三羟甲基丙烷二烯丙基醚 ≥85.0% (通过GC) (contains Mono- and Tri-substituted Product)
三羟甲基丙烷二烯丙基醚
分子式:
C₁₂H₂₂O₃ 沸点: 122°C 闪点: 124°C |
MDL编号:
MFCD00035791 CAS号: 682-09-7 EINECS: 211-661-1 |