1-Benzyl-L-glutamate ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
B2996-1G
B2996-5G
TCIAB2996-1GEA
0
CNY
TCIAB2996-1G
TCIAB2996-5G
1-Benzyl-L-glutamate ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
1-Benzyl-L-glutamate
分子式:
C₁₂H₁₅NO₄ |
MDL编号:
MFCD00037312 CAS号: 13030-09-6 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +10.0 to +12.0 deg (C=1, 1mol/L HCl) |