5-(tert-Butyldiphenylsilyloxy)-1,3-benzenedimethanol ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI
B2866-1G
B2866-5G
TCIAB2866-1GEA
0
CNY
TCIAB2866-1G
TCIAB2866-5G
5-(tert-Butyldiphenylsilyloxy)-1,3-benzenedimethanol ≥98.0% (通过HPLC)
5-(tert-Butyldiphenylsilyloxy)-1,3-benzenedimethanol
分子式:
C₂₄H₂₈O₃Si |
CAS号:
482627-84-9 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |