10-溴-1-癸烯 ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
B2849-1G B2849-5G
TCIAB2849-1GEA 0 CNY
TCIAB2849-1G TCIAB2849-5G
10-溴-1-癸烯 ≥95.0% (通过GC)
10-溴-1-癸烯
分子式: C₁₀H₁₉Br
沸点: 150°C
闪点: 96°C
MDL编号: MFCD00078660
CAS号: 62871-09-4
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %