Benzyl-6-bromohexyl ether ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
B2820-25G B2820-5G
TCIAB2820-25GEA 0 CNY
TCIAB2820-25G TCIAB2820-5G
Benzyl-6-bromohexyl ether ≥97.0% (通过GC)
Benzyl-6-bromohexyl ether
分子式: C₁₃H₁₉BrO
MDL编号: MFCD02258455
CAS号: 54247-27-7
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %